5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4414-1G OR4414-5G
APOSOR4414-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4414-1G APOSOR4414-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Melting Pt: 39…43 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159857
CAS-Nummer: 10075-52-2