2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Carboxy-2-methyl-2H-indazole
OR4385-250MG OR4385-5G
APOSOR4385-250MGEA 74.9 CHF
APOSOR4385-250MG APOSOR4385-5G
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid 98%
2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Melting Pt: 218…219 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368556
CAS-Nummer: 34252-44-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III