4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Aminobut-2-ynoic acid, N-BOC protected
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 428 CHF
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formel: C₉H₁₃NO₄
MW: 199.204 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11847128
CAS-Nummer: 168762-94-5