3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43678-1G OR43678-250MG OR43678-100MG
APOSOR43678-1GEA 727 CHF
APOSOR43678-1G APOSOR43678-250MG APOSOR43678-100MG
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
3-Chloro-1H-indazole-6-carboxaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11499021
CAS-Nummer: 1086391-23-2