6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 85.4 CHF
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₄ClIN₂
MW: 278.478 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781383
CAS-Nummer: 885519-56-2