(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1H-Indazol-4-yl)ethanoic acid, 2-(1H-Indazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-1H-indazole
OR43628-250MG OR43628-1G
APOSOR43628-250MGEA 333 CHF
APOSOR43628-250MG APOSOR43628-1G
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
(1H-Indazol-4-yl)acetic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13183061
CAS-Nummer: 902131-33-3