6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-1,6-dihydro-6-oxopyridazine, 6-Aminopyridazin-3-ol
OR43623-250MG OR43623-1G OR43623-5G
APOSOR43623-250MGEA 90.5 CHF
APOSOR43623-250MG APOSOR43623-1G APOSOR43623-5G
6-Aminopyridazin-3(2H)-one 97%
6-Aminopyridazin-3(2H)-one
Formel: C₄H₅N₃O
MW: 111,102 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520599
CAS-Nummer: 57041-95-9