2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-3-carboxy-4-hydroxypyridine
OR43570-1G OR43570-5G
APOSOR43570-1GEA 108 CHF
APOSOR43570-1G APOSOR43570-5G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,005 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12026106
CAS-Nummer: 1150561-81-1