(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-(Chlorosulphonyl)-2,6-dichlorotoluene
OR43513-250MG
OR43513-1G
APOSOR43513-250MGEA
90.5
CHF
APOSOR43513-250MG
APOSOR43513-1G
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₃O₂S MW: 259,537 g/mol Melting Pt: 47…50 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11204033 CAS-Nummer: 85952-31-4 UN: 3261 ADR: 8,III |