(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
OR43512-1G
OR43512-250MG
APOSOR43512-1GEA
105
CHF
APOSOR43512-1G
APOSOR43512-250MG
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₃O₂S MW: 259,537 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11976103 CAS-Nummer: 163295-71-4 UN: 3261 ADR: 8,III |