N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopentyl)carbamate
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 362 CHF
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,289 g/mol
Melting Pt: 108…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038539
CAS-Nummer: 168540-07-6