2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethene, 1-(2-Furyl)-2-nitroethylene, 2-(2-Nitroethenyl)furan, 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethylene
OR4271-100G OR4271-25G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 1070 CHF
APOSOR4271-100G APOSOR4271-25G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,109 g/mol
Melting Pt: 72…75 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00030600
CAS-Nummer: 699-18-3