1-Chloro-9-iodo-phenazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42290-1G
OR42290-250MG
OR42290-5G
APOSOR42290-1GEA
129
CHF
APOSOR42290-1G
APOSOR42290-250MG
APOSOR42290-5G
1-Chloro-9-iodo-phenazine
1-Chloro-9-iodo-phenazine
Formel:
C₁₂H₆ClIN₂ MW: 340,547 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32111680 CAS-Nummer: 2367002-82-0 |