7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42275-1G
OR42275-250MG
APOSOR42275-1GEA
784
CHF
APOSOR42275-1G
APOSOR42275-250MG
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
7-Bromo-4-chlorobenzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel:
C₁₀H₄BrClN₂O MW: 283,509 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31714177 CAS-Nummer: 2387695-88-5 |