6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR42243-1G OR42243-5G OR42243-250MG
APOSOR42243-1GEA 114 CHF
APOSOR42243-1G APOSOR42243-5G APOSOR42243-250MG
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Melting Pt: 228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09787826
CAS-Nummer: 118791-14-3