8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42240-1G OR42240-250MG
APOSOR42240-1GEA 376 CHF
APOSOR42240-1G APOSOR42240-250MG
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18375327
CAS-Nummer: 71082-36-5