4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-(4-formylphenyl)-1,3,4-oxadiazole
OR42228-1G OR42228-250MG
APOSOR42228-1GEA 237 CHF
APOSOR42228-1G APOSOR42228-250MG
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzaldehyde
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18909698
CAS-Nummer: 1061672-63-6