5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G
OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA
97.5
CHF
APOSOR42207-25G
APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,596 g/mol Melting Pt: 164…167 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00043921 CAS-Nummer: 13852-51-2 |