4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 159 CHF
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₇N₃O₃
MW: 169,138 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11977410
CAS-Nummer: 127356-38-1