5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42118-1G OR42118-250MG
APOSOR42118-1GEA 0 CHF
APOSOR42118-1G APOSOR42118-250MG
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
5-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formel: C₁₀H₈BrN·BrH
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11976354
CAS-Nummer: 586373-76-4