Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR42104-1G
OR42104-250MG
OR42104-5G
APOSOR42104-1GEA
90.5
CHF
APOSOR42104-1G
APOSOR42104-250MG
APOSOR42104-5G
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Methyl 6H-thieno[2,3-b]pyrrole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₇NO₂S MW: 181,212 g/mol Melting Pt: 127…128.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772830 CAS-Nummer: 118465-49-9 |