2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42059-1G OR42059-250MG
APOSOR42059-1GEA 223 CHF
APOSOR42059-1G APOSOR42059-250MG
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Formel: C₉H₁₀IN
MW: 259,087 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD27938271
CAS-Nummer: 1704065-05-3