1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42053-1G OR42053-250MG OR42053-5G
APOSOR42053-1GEA 112 CHF
APOSOR42053-1G APOSOR42053-250MG APOSOR42053-5G
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 98%
1-Bromo-3-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formel: C₉H₆Br₂
MW: 273,952 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD22482458
CAS-Nummer: 1333171-42-8