5-Hydroxybenzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42004-1G OR42004-250MG
APOSOR42004-1GEA 289 CHF
APOSOR42004-1G APOSOR42004-250MG
5-Hydroxybenzo[b]furan
5-Hydroxybenzo[b]furan
Formel: C₈H₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10699412
CAS-Nummer: 13196-10-6