3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-2,6-dioxopiperidine
OR41150-5G
APOSOR41150-5GEA 85.4 CHF
APOSOR41150-5G
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
3-Bromopiperidine-2,6-dione
Formel: C₅H₆BrNO₂
MW: 192,011 g/mol
Melting Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11053059
CAS-Nummer: 62595-74-8