Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41056-10G OR41056-1G OR41056-5G
APOSOR41056-10GEA 381 CHF
APOSOR41056-10G APOSOR41056-1G APOSOR41056-5G
Methyl 3-ethynylbenzoate 98%
Methyl 3-ethynylbenzoate
Formel: C₁₀H₈O₂
Melting Pt: 45…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703579
CAS-Nummer: 10602-06-9