3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41034-1G
OR41034-250MG
APOSOR41034-1GEA
272
CHF
APOSOR41034-1G
APOSOR41034-250MG
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 99%
3-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel:
C₄H₇N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22393449 CAS-Nummer: 1182358-83-3 |