(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40822-1G
OR40822-250MG
OR40822-5G
APOSOR40822-1GEA
383
CHF
APOSOR40822-1G
APOSOR40822-250MG
APOSOR40822-5G
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₉BO₃ MW: 258,121 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32177102 CAS-Nummer: 2280980-72-3 |