1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40821-1G
OR40821-250MG
OR40821-5G
APOSOR40821-1GEA
41.8
CHF
APOSOR40821-1G
APOSOR40821-250MG
APOSOR40821-5G
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene 98%
1-Bromo-2-prop-2-ynoxy-benzene
Formel:
C₉H₇BrO MW: 211,055 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09934815 CAS-Nummer: 38770-76-2 |