1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40819-10G OR40819-1G OR40819-5G
APOSOR40819-10GEA 836 CHF
APOSOR40819-10G APOSOR40819-1G APOSOR40819-5G
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene
Formel: C₉H₇BrO
Siedepunkt: 144 °C (24 mm Hg)
Dichte: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09946935
CAS-Nummer: 33133-45-8