3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40811-1G
OR40811-25G
OR40811-5G
APOSOR40811-1GEA
40.1
CHF
APOSOR40811-1G
APOSOR40811-25G
APOSOR40811-5G
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride 95%
3-(1-Aminoethyl)-1-adamantanol hydrochloride
Formel:
C₁₂H₂₁NO·ClH MW: 231,762 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01825645 CAS-Nummer: 128487-57-0 |