2-(Cyclopropyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40805-1G OR40805-250MG OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA 1230 CHF
APOSOR40805-1G APOSOR40805-250MG APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Formel: C₇H₈S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22049303
CAS-Nummer: 29481-22-9