Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 610 CHF
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Formel: C₄H₂N₂S
MW: 110,137 g/mol
Melting Pt: 60…61 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15529707
CAS-Nummer: 1452-17-1