(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40789-1G
OR40789-250MG
APOSOR40789-1GEA
94
CHF
APOSOR40789-1G
APOSOR40789-250MG
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214,305 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11973745 CAS-Nummer: 574007-66-2 |