4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40779-1G
OR40779-250MG
OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA
627
CHF
APOSOR40779-1G
APOSOR40779-250MG
APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Formel:
C₉H₁₀BrN MW: 212,086 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD21100004 CAS-Nummer: 1353855-93-2 |