4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40778-1G
OR40778-250MG
OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA
592
CHF
APOSOR40778-1G
APOSOR40778-250MG
APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formel:
C₉H₁₀BrN Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD21099984 CAS-Nummer: 1353854-39-3 |