2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40777-1G OR40777-250MG OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA 592 CHF
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formel: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD21099997
CAS-Nummer: 1353857-13-2