Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40775-1G OR40775-250MG
APOSOR40775-1GEA 121 CHF
APOSOR40775-1G APOSOR40775-250MG
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate 99%
Methyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate
Formel: C₁₄H₂₀BNO₄
MW: 277,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22494137
CAS-Nummer: 844500-75-0