7-Chloro-1-iodophenazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40774-1G
OR40774-250MG
OR40774-5G
APOSOR40774-1GEA
64.5
CHF
APOSOR40774-1G
APOSOR40774-250MG
APOSOR40774-5G
7-Chloro-1-iodophenazine
7-Chloro-1-iodophenazine
Formel:
C₁₂H₆ClIN₂ MW: 340.547 g/mol Melting Pt: 166…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31920066 CAS-Nummer: 2367002-64-8 |