tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40695-1G
OR40695-250MG
OR40695-5G
APOSOR40695-1GEA
133
CHF
APOSOR40695-1G
APOSOR40695-250MG
APOSOR40695-5G
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₁IN₂O₂ MW: 388,244 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
2366997-14-8 |