4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 80.1 CHF
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391672
CAS-Nummer: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8,II