3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 209 CHF
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
MW: 375,827 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391671
CAS-Nummer: 1261553-05-2
UN: 3261
ADR: 8,II