2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40660-250MG OR40660-1G OR40660-5G
APOSOR40660-250MGEA 131 CHF
APOSOR40660-250MG APOSOR40660-1G APOSOR40660-5G
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
2-Bromo-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18391667
CAS-Nummer: 1261776-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II