2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40656-25G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 159 CHF
APOSOR40656-25G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520409
CAS-Nummer: 28547-29-7