2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40647-1G
OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA
92.3
CHF
APOSOR40647-1G
APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,914 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11036149 CAS-Nummer: 1022128-96-6 |