Methyl 3-acetylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40606-1G OR40606-5G OR40606-10G
APOSOR40606-1GEA 26.2 CHF
APOSOR40606-1G APOSOR40606-5G APOSOR40606-10G
Methyl 3-acetylbenzoate
Methyl 3-acetylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Melting Pt: 43…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475799
CAS-Nummer: 21860-07-1