4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 1040 CHF
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Formel: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16872046
CAS-Nummer: 182287-63-4
UN: 1759
ADR: 8,III