3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G
OR40400-5G
OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA
29.7
CHF
APOSOR40400-1G
APOSOR40400-5G
APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,044 g/mol Melting Pt: 68…72 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797975 CAS-Nummer: 262450-65-7 |