1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 4-(1-Hydroxyethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR40374-1G
APOSOR40374-1GEA 149 CHF
APOSOR40374-1G
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,237 g/mol
Melting Pt: 101…104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16631269
CAS-Nummer: 6497-24-1