Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 3,6-dichloropicolinate, 3,6-Dichloro-2-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 122 CHF
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,053 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (0.5 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698221
CAS-Nummer: 253440-88-9